MixMate® Mixer
Lieferant: Eppendorf
MixMate®
EPPE5353000.510EA 2295 CHF
EPPE5353000.537 EPPE5353000.510
MixMate® Mixer
Schüttler Mikrotiterplatten-Schüttler
Innovativer und flexibler Kompaktmixer, der insbesondere zum Mischen kleiner Mengen in vielen Platten- und Gefäßformaten konzipiert ist. Schnelle und kontrollierte Mischbewegungen (2DMix-Control) ermöglichen ein effizientes Mischen mit hoher Homogenität und steigern die Reproduzierbarkeit von Versuchen. Der vielseitige Benchtop-MixMate® für den Labortisch eignet sich für Reaktionsgefäße, PCR-Röhrchen und Streifen, PCR-Platten mit Rand, Halbrand oder ohne Rand, DeepWell-Platten und Mikrotiterplatten. Er ist ideal geeignet zum Mischen von PCR-Ansätzen, zum Resuspendieren von Pellets, für ELISA-Assays, zur Proteinquantifizierung, für Reportergen-Assays und zum Mischen von Restriktionsansätzen. Der MixMate® verfügt über eine integrierte Wirbelfunktion sowie eine automatische Unwuchterkennung.
  • 2DMix-Control für ein verbessertes Mischen mit Anti-Spill-Technologie
  • Vorprogrammierte Direktwahltasten für verschiedene Gefäßarten
  • Multifunktional und flexibel, zum Mischen von Platten und Röhrchen und zur Verwirbelung
  • Digitaldisplay zur einfachen und präzisen Einstellung sowie Anzeige von Drehzahl und Zeit
  • Dauerbetrieb oder Timerfunktion zwischen 15 Sek. und 99,5 Std.
Mix samples in seconds, fully and reliably. Whether in plates (96 or 384-wells) or reaction tubes, your samples will be optimally processed. With the integrated ergonomic vortex function, the MixMate is your perfect laboratory assistant.
Other functions include 2D Mix-control, anti-spill technology, touch vortexing.
Mixing and vortexing radius: 1,5 mm
Zertifizierungen: IP-Schutzart gemäß DIN EN 61010: IP 20
Bestellinformation: Schlauchhalter sind als optionales Zubehör erhältlich.