Ice sampler
Lieferant: Bürkle
300-1047EA 793 CHF
300-1047 300-1048 300-1049
Ice sampler
Probenehmer Probenehmer für Feststoffe
Probenehmer entwickelt für Probenahme von gefrorenen, hochviskosen, pastösen Medien wie z.B. Speiseeis und ähnlichen Substanzen. Die bohrerförmige Schneide schraubt sich beim Drehen selbstständig in das Gefriergut. Der Sammelzylinder kann über eine Bajonettverbindung leicht abgezogen werden. Die Probe liegt dann frei und kann entnommen werden.
  • Edelstahl V4A (1.4404), elektropoliert
  • Sterilisierbar
  • Einfache Reinigung
  • Sammelzylinder 38 mm Ø