Probenehmer, QuickPicker
Lieferant: Bürkle
QuickPicker
312-0085EA 248 CHF
312-0085 312-1175
Probenehmer, QuickPicker
Probenehmer Probenehmer für Feststoffe
Edelstahl oder PP, transparent, Probenflaschen aus PE. Der QuickPicker ist speziell geeignet, wenn Schüttgüter direkt aus Säcken, Big-Bags oder offenen Gebinden entnommen und ohne Umwege in die Original-Probenflasche gefüllt werden. Einstechtiefe 30 cm, Ø 25 mm, Gesamtlänge 50 cm, 75 ml Volumen.
  • Spitze abnehmbar
  • Unkompliziert in der Anwendung und Reinigung
  • Ohne Hinterschneidungen und Kanten gibt es keine Probenreste, die spätere Probenahmen verfälschen könnten
Lieferumfang: Der QuickPicker wird komplett mit 2 Probenflaschen und Reinigungsbürste geliefert.