Zonen-Sammler
Lieferant: BURKLE
5317-1150 5317-1058 5317-1085 5316-0055 5316-0085 5319-1085 5319-1150 5316-1055 5316-1085 5317-2055 5317-2150 5317-2085 5319-1250 5316-1150 5316-3150 5316-0150 5316-3055 5316-2055 5316-3085 5316-2085 5316-2150 5319-2085 5319-2150 5319-2250
312-1113EA 629 CHF
312-1113 312-1111 312-1112 312-1101 312-1102 312-1121 312-1122 312-1131 312-1132 312-1183 312-1184 312-1185 312-0084 312-0078 312-0082 312-0077 312-0080 312-0079 312-0081 300-0049 300-0050 300-0051 300-0052 300-0053
Zonen-Sammler
Probenehmer Probenehmer für Feststoffe
Bei Schüttgütern können Querschnittsproben aus verschiedenen Probentiefen entnommen werden. Geeignet für eine Vielzahl von Probensubstraten von feinem Pulver bis zu groben Körnern. Der Multi-Sammler hat drei bzw. fünf getrennte Kammern zur Entnahme von Proben aus verschiedenen Probentiefen in einem Arbeitsgang. Der Uno-Sammler hat eine Kammer zur Entnahme einer Probe aus einer vorbestimmten Probentiefe. Der Allschicht-Sammler hat keine Kammern und drei bzw. fünf Einlässe, sodass eine Probe aus mehreren Probentiefen entnommen werden kann. Der Jumbo-Sammler hat keine Kammern und drei, fünfMore Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable