Tauchbombe
Lieferant: BURKLE
5365-7000 5365-7500
300-1038EA 1110 CHF
300-1038 300-0358
Tauchbombe
Probenehmer Probenehmer für Flüssigkeiten
Komplett aus nicht funkenziehenden Werkstoffen hergestellt, vernickelt.
  • Abschraubbares Oberteil ermöglicht einfache Reinigung
  • Hohes Gewicht für schnelle Absenkung
  • Robuster Tragegriff
Tauchbombe zur Probenahme von Rohölen, flüssigen Mineralölerzeugnissen, Kraftstoffen, Spezial- und Testbenzinen, Heizölen, Petroleum und flüssigen Schmierstoffen gemäß Explosionsgruppen IIA, IIB und IIC.
Zielpunktprobe: Es werden zwei Senkseile benötigt (Tragseil und Zugseil). Tauchbombe in gewünschte Tiefe absenken. In gewünschter Tiefe Zugseil ziehen, Ventil öffnet sich. Probe fließt in Flasche. Zugseil entlasten. Ventil schließt sich. Bombe an Tragseil zurückziehen. Bombe über Bodenventil entleeren.
Bodenprobe: Tauchbombe an Seil bis auf den Grund ablassen. Ventil öffnet sich automatisch durch das Eigengewicht der Tauchbombe. Probe fließt in Bombe. Bombe an Seil zurückziehen, Ventil schließt sich selbstständig. Bombe über Bodenventil entleeren.
Zertifizierungen: Geprüft für den Einsatz in EX-Schutzzone 0.
Bestellinformation: Please order the appropriate lowering cable at the same time.