Réfrigérateurs de laboratoire, Labo
Lieferant: KIRSCH
471-2534EA 0 CHF
471-2534
Réfrigérateurs de laboratoire, Labo
Kühlschränke
Temperature range: 2 to 12 °C (12 °C for LABO-85).
  • Automatic defrosting
  • Melt water evaporation