Kühlschränke mit Belüftung, PHCbi
Lieferant: PHC Corporation
PHCbi
471-0674EA 0 CHF
471-0674 SANYMPR-514-PC 471-0673 SANYMPR-1014-PC 471-0425 SANYMPR-514R-PC 471-0424 SANYMPR-1014R-PC 471-1163 471-1164
Kühlschränke mit Belüftung, PHCbi
Kühlschränke
Temperaturbereich: 2 bis 14 oder 23 °C.
  • Forcierte Belüftung für eine bessere Temperaturgenauigkeit
  • Automatisches Abtausystem ohne Temperaturanstieg
  • Doppelglastür und Leuchtröhre
  • Mikroprozessorgesteuerte Temperaturkontrolle mit Digitalanzeige
  • Visueller und akustischer Alarm bei zu hoher und zu niedriger Temperatur, bei Stromausfall und offener Tür
  • Alarmsystem mit Anschluss zur Fernauslösung
  • Abschließbare Türen
Zugangsöffnungen Ø 30 mm, 1 bis 3 je nach Modell.
2 Versionen: Standard mit verstellbaren Rosten und R-Version mit herausziehbaren Einschüben.
Temperaturbereich: 2 bis 14 oder 23 °C
2 Versionen: Standard mit verstellbaren Rosten und R-Version mit herausziehbaren Einschüben