Schlauchpumpen-Antriebe
Lieferant: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
523-50013-00 523-50010-00 523-50060-00 523-50010-02 523-50060-02 523-50013-02 523-50010-03 523-50060-04
224-0754EA 4090 CHF
224-0754 224-1350 224-1351 224-0050 224-1423 224-0051 HEID523-50010-03 HEID523-50060-04
Schlauchpumpen-Antriebe
Pumpen Pumpenantriebe Antriebe für Schlauchradpumpen
Modell PD 5001 und PD 5006 für Standard-Anforderungen. Peristaltikpumpen sind ideal zum Fördern und Dosieren von aggressiven, abrasiven oder korrosiven Lösungen, aber auch von sterilen Medien unter geringem Druck. Das Fördermedium kommt nur mit dem Schlauch in Berührung, daher keine Kontamination. Geeignet zur Förderung hochviskoser Medien bis 10 000 mPas. Die Pumpen sind selbstansaugend ohne Dichtung und Ventile. Einsetzbar in der Lebensmittelindustrie zur Filtration und Trennung, in der Wasseraufbereitung, der Biotechnologie und bei Standardanwendungen im Labor. Förderung unter Druck undMore Product Information