Schlauchpumpen-Komplettpakete
Lieferant: Heidolph
224-0037EA 4330 CHF
224-0037 HEID523-52019-03 224-1437
Schlauchpumpen-Komplettpakete
Pumpen Peristaltikpumpen
Komplettpakete bestehend aus Schlauchpumpen-Antrieb, Pumpenkopf und Schlauchmaterial. Sofort einsetzbar.
  • Förderleistung 0,3 bis 80 ml/min
  • Für Schläuche mit 1,6 mm Wandstärke
  • Schlauch-Set beinhaltet je 1 m Tygon-Schlauch (0,8 mm Innendurchmesser) und Silikon-Schlauch (0,8 mm Innendurchmesser)
Schlauchpumpen-Antrieb PD 5201 (technische Beschreibung siehe Artikel 224-1354) mit Pumpenkopf SP quick 1,6 und Schlauch-Set.
Schlauchpumpen-Antrieb PD 5206 (Technische Beschreibung siehe Artikel 224-1355) mit Pumpenkopf SP standard 2,5 und Schlauch-Set.