Hebepumpen für Lösungsmittel
Lieferant: NRG DEVELOPMENTS
5802 5804
181-0303EA 162 CHF
181-0303 181-0304
Hebepumpen für Lösungsmittel
Pumpen Fass/Transferpumpen
Diese Hebepumpen haben Stahlkolbenstäbe mit Kunststoffhülsen, sodass nur kompatible Materialien in Kontakt mit der Flüssigkeit treten. Der Standardadapter passt bei 2"-BSB- oder 2"-NPT-Gewinden. Nylon, mit PTFE-Dichtungen.
  • Ausgestattet mit PTFE-Dichtungen für maximale Chemikalienbeständigkeit
  • Die Modelle eignen sich für 20 bis 210 Liter-Behälter