Abfüllpumpen, handbetrieben, OTAL®
Lieferant: Bürkle
OTAL®
223-1112EA 139 CHF
223-1112 223-1000 223-1115 223-1113 223-0006 223-1130 223-0060 223-0061
Abfüllpumpen, handbetrieben, OTAL®
Pumpen Fass/Transferpumpen
Das ausziehbare Steigrohr passt sich beim Einsetzen der Handpumpe an die Behälterhöhe an. Dadurch ist eine gute Restentleerung gewährleistet und die Handpumpe kann für verschiedene Behälter verwendet werden.
  • Particularly compact, space-saving hand pump
  • Good pump capacity
  • With universal bungs made of soft PVC, for container openings of 30 to 70 mm Ø
OTAL® Handpumpe PP
OTAL® Handpumpe mit Förderrohren aus PP, beständig gegen schwache Säuren, Laugen und Reiniger.
OTAL® Handpumpe PVDF
OTAL® Handpumpe mit Förderrohren aus PVDF, speziell für Säuren und Laugen, nicht für stark oxydierende Säuren und Laugen. Mit seinen besonderen Materialeigenschaften bietet PVDF eine noch bessere chemische Beständigkeit als PP. Beständig gegen Chlorbleichlauge.
OTAL® Handpumpe Edelstahl
OTAL® Handpumpe mit Förderrohren aus Edelstahl (1.4301) für schwer entzündliche Flüssigkeiten der Gefahrenklasse AIII (VbF). Für ätzende Medien OTAL® Handpumpe PP oder PVDF verwenden.
OTAL® Handpumpe mit Schlauch & Hahn
OTAL® Handpumpe mit Schlauch und Hahn mit 1,5 m langem Auslaufschlauch aus PVC und Absperrhahn PP/PE, Förderrohre aus PP. Der Auslaufschlauch ist besonders geeignet zum Befüllen von entfernt stehenden Gebinden.
OTAL® Mini-Handpumpe PP
OTAL® Minipumpe PP mit Förderrohren aus PP und Universal-Stopfen aus Weich-PVC. Für kleine Behälter bis 10 Liter. Mit Universal-Stopfen für Behälteröffnungen von 20–36 mm Ø
OTAL® battery-pump
OTAL® pump for safe filling of car batteries with acid or distilled water, with hose shutoff valve and dosing tip for precise filling.