Digitales Polarimeter, AP-300
Lieferant: ATAGO
5291 RE-72043 RE-72044 RE-72045
635-0409EA 8670 CHF
635-0409 635-0500 635-0501 635-0502
Digitales Polarimeter, AP-300
Polarimeter
AP-300 mit automatischer Temperaturkompensation (ATC) für Zuckerfabriken.
  • Passwortfunktion um Nutzer zu identifizieren und Daten zu schützen
  • Eingebaute internationale Zuckerskala (ISS)
  • Manuelle Kalibrierung durch Messen der Standardquarzplatte
Temperaturkontrolle ist nicht notwendig für Nutzer, die in einem Temperaturkontrolliertem Umfeld arbeiten oder die Temperaturkompensations-Funktion nutzen können.
Die pharmazeutischen Pakete enthalten eine GMP und GLP konforme Quartzkontrollplatte zur kalibrierung und einen Digitaldrucker DP-AD (normales Papier) zum abspeichern der Daten.
Zertifizierungen: ICUMSA konform - FDA 21 CFR Teil 11 Software.
Lieferumfang: Inklusive Polarimetrröhren (100 mm und 200 mm).