Einkanalpipetten, mechanisch, fixiertes/variables Volumen, Transferpettor™
Lieferant: Brand
701807 701812 701817 701822 701842 701844 701853 701858 701863 701864 701868 701873 701878 702804 702806 702810 702812
613-3354EA 672 CHF
613-3354 613-3355 613-3356 613-3357 613-3358 613-3359 613-3362 613-3363 613-3364 613-3365 613-3366 613-3367 613-3368 613-3379 613-3380 613-3381 613-3382
Einkanalpipetten, mechanisch, fixiertes/variables Volumen, Transferpettor™
Pipetten Mikropipetten
Ideal zum Pipettieren von zähflüssigen Medien bis zu einer Viskosität von 140000 mm²/s oder mit hoher Dichte bis 13,6 g/cm³ (Proteinlösungen, Öle, Fette, Quecksilber, Schwefelsäure), Medien mit hohem Dampfdruck bis zu 500 mbar (Alkohole, Ether, Kohlenwasserstoffe) oder von zum Schäumen neigenden Medien (Tensidlösungen).
  • Zum Pipettieren von Medien, die für Luftpolsterpipetten schwer handzuhaben sind
  • Arbeitet nach dem Prinzip der Direktverdrängung
  • Kolben hat direkten Kontakt zu der zu pipettierenden Flüssigkeit und streift dabei die Wände der Kapillarzone/Spitze stets sauber ab
  • Durch dieses Prinzip werden, unabhängig von der Geschwindigkeit des Pipettierens und den Umgebungsbedingungen, exakt reproduzierbare Ergebnisse erzielt
  • Restbenetzung in den Kapillaren/Spitzen ist minimal und kann in der Regel vernachlässigt werden (außer bei radioaktiven oder infektiösen Medien)
  • DE-M gekennzeichnet, mit Qualitätszertifikat
Bestellinformation: Zur Verwendung mit Transferpettor™-Kapillaren, -Spitzen und -Kolben.