Mehrfachdispenser, Multipette® M4
Lieferant: EPPENDORF
4982000.012 4982000.314
613-2890EA 474 CHF
613-2890 613-2927
Mehrfachdispenser, Multipette® M4
Pipetten Mehrfachdispenser
Ergonomischer und präziser Handdispenser mit hoher Flexibilität bei der Volumenwahl und beim Wechseln der dazu gehörigen Combitips® Advanced.
  • Einfache Volumeneinstellung von 1 µl bis 10 ml
  • Volumenanzeige mit automatischerCombitip advanced®-Erkennung
  • Bis zu 100 Dosierwiederholungen mit nur einer Füllung, mit integriertem Schrittzähler
  • Ermöglicht Dispensieren von 112 verschiedenen Volumina
  • Abwurf der Combitips® durch einfachen Knopfdruck, wodurch eine Berührung oder Verunreinigung der Spitze vermieden wird
Combitip advanced® Spitzen funktionieren nachMore Product Information