Mehrfachdispenser, HandyStep® S
Lieferant: Brand
HandyStep® S
612-3858EA 445 CHF
612-3858
Mehrfachdispenser, HandyStep® S
Pipetten Mehrfachdispenser
Dieser ergonomische und langlebige Dispenser ermöglicht schnelles und einfaches Serien-Dosieren und bietet zusammen mit den PD-Tips (10 verschiedene Größen von 0,1 µl bis 50 ml) bis zu 49 reproduzierbare Dispensierungen ohne Nachfüllen. Auch mit Combitips®, Combitips® plus und anderen Standard-Dispenserspitzen kompatibel.
  • Leichte Spitzenankopplung - PD-Tips werden gerade von unten eingesetzt
  • Sicherer Spitzenabwurf mit nur einer Taste - ohne Berührung der Dispenser-Tips
  • Einfache Handhabung (nur drei Bedienelemente)
  • 59 verschiedene Teilvolumina mit 10 PD-Tip Größen einstellbar
  • DE-M gekennzeichnet, mit Seriennummer und Qualitätszertifikat
Der HandyStep® S funktioniert nach dem Direktverdrängungsprinzip und ist somit ideal auch für problematische Flüssigkeiten geeignet (Flüssigkeiten mit hoher Viskosität, hoher Dichte oder hohem Dampfdruck).
* Hubeinstellung entspricht % des Nennvolumens
Lieferumfang: HandyStep® S, DE-M gekennzeichnet, wird mit Qualitätszertifikat, Regalhalter und drei PD-Tips (0,1 ml, 1 ml und 10 ml) geliefert.