Mehrfachdispenser, Varipette® 4720
Lieferant: Eppendorf
Varipette®
612-7310EA 624 CHF
612-7310
Mehrfachdispenser, Varipette® 4720
Pipetten Mehrfachdispenser
Stufenlos in Schritten von 10 µl einstellbarer Dispenser für präzise Volumendosierung bis 10 ml. Ideal für Medien mit hohem Dampfdruck oder hoher Viskosität.
Die Varipette® ist für die Verwendung mit den Spitzen Varitip P oder Varitip S zum Pipettieren in verschiedene Gefäße geeignet.