Riffelteiler, RT 6.5 - RT 75
Lieferant: Retsch GmbH
40.610.0002 40.610.0003 40.610.0001 40.610.0004 40.610.0005 40.610.0006
411-3301EA 1300 CHF
411-3301 411-3302 411-3300 411-3303 411-3304 411-3305
Riffelteiler, RT 6.5 - RT 75
Probenteiler
Riffelteiler dienen dem einfachen Teilen und Reduzieren von Schüttgütern aller Art. Ideal für die Reduzierung des Probegutes vor Ort. Je nach Korngröße, Material und Korngrößenanteil sollte die Öffnungsweite der Durchlässe 2,5-3-mal größer sein als der Durchmesser des größten Kornes (Korngrößenfaktor).
  • Einfach zu bedienen, leicht zu reinigen
  • Jeder Riffelteiler besteht aus einem Teilkopf, einem Ständer und 3 Auffangschalen
  • Im Labor und vor Ort einsetzbar
  • Genauestes manuelles Teilverfahren
Bestellinformation: Riffelteiler RT 6.5 und RT 12.5 mit 3 Auffangschalen \'e0 2,5 Liter, Ständer und Teilkopf geliefert; Riffelteiler RT 25, RT 37.5, RT 50 und RT 75 mit 3 Auffangschalen à 0 8 Liter, Ständer und Teilkopf (alle aus verzinktem Stahlblech) geliefert.