Polarisationsmikroskope, PM-1805
Lieferant: MOTIC
12180145 1100102200632
630-1169EA 114 CHF
630-1169 630-1469
Polarisationsmikroskope, PM-1805
Mikroskope
Diese Polarisationsmikroskope entwickelt für die Analyse von Fasern Kunststoffen oder von Kontaminierung.
  • Runder Arbeitstisch von 0 bis 360° drehbar
  • Polarisationsausrüstung bestehend aus Analysator und Polarisator
Lieferumfang: Wird mit Staubschutzhülle geliefert.