Kaltlichtquelle, KL 1500 HAL
Lieferant: SCHOTT Fibre Optics
630-2597EA 1510 CHF
630-2597
Kaltlichtquelle, KL 1500 HAL
Beleuchtung Kaltlichtquellen
Diese professionelle Halogen-Kaltlichtquelle für umweltfreundliche PURAVIS® Glasfaser-Lichtleiter wurde mit dem kompletten 150 W-Halogenspektrum CRI 100 entwickelt und bietet hervorragende Leistungen, wenn es um kritische Farbmessungen in biowissenschaftlichen und industriellen Anwendungen geht.
  • Powerful 600 lm light flux
  • Switchable optics ensures uniform, high intensity illumination, even when using light guides with a small diameter
  • Sensor interlock at the light guide socket
  • Ripple-free illumination, perfect for digital imaging applications
  • Ultra-low noise fan and optimised airflow for relaxed working conditions
  • Filter slider
  • Wide range power supply (100 to 240 V; 50 to 60 Hz)
Bestellinformation: Lieferung ohne Lichtleiter. Das Netzkabel muss separat bestellt werden.