Standard-Mikroskope, Primo Star
Lieferant: ZEISS
4907010006000 4155000040001
630-2582EA 0 CHF
630-2582 ZEIS4155000040001
Standard-Mikroskope, Primo Star
Mikroskope
Die Primo Star Mikroskope sind für Schulungszwecke konzipiert.
  • Die Filtersets beinhalten blaue, grüne und gelbe Filter
  • Okulare können zur Sicherheit in Ausbildungslabors verriegelt werden
  • Beschränkter Zugriff auf den unteren Bereich und feste Köhler-Ausführungen für einfache Handhabung
Das iLED-Modul bietet eine 455 nm-LED-Beleuchtung für die spezifische Verwendung zum Nachweis von Tuberkulose und der Afrikanischen Schlafkrankheit mittels Fluoreszenztechnik, optimiert für den Auramin-Fluorophor.
Lieferumfang: Inkl. Staubschutzhülle und Netzkabel.