Messlupen
Lieferant: ESCHENBACH OPTIK
115410 11547
630-8270EA 322 CHF
630-8270 630-8271
Messlupen
Lupen
Diese technischen Lupen eignen sich für jegliche Standard-Anwendungen.
  • Achromatische Linse aus hochwertigem Silikat für verzeichnungsfreie und gestochen scharfe Abbildung
  • Scharfeinstellung über griffigen Fokussierring
  • Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid
Es sind verschiedene Präzisions-Messskalen für die Lupen erhältlich.
Bestellinformation: Werden mit Standard-Fadenkreuzskala (Nr. 115201), Messbereich 20 mm, 1/10 mm Teilung, geliefert.