Eiswürfelbereiter, geschlossen, ACM und EC-Serie
Lieferant: Scotsman
474-1413EA 0 CHF
474-1413 SCOMEC46 474-1412 474-1414 SCOMEC86 474-1409 SCOMACM107 SCOMEC106 SCOMEC226 SCOMEC126 SCOMEC206 474-1411 SCOMEC176 474-1410
Eiswürfelbereiter, geschlossen, ACM und EC-Serie
Eisbereiter
ACM-Eiswürfel:
Die eigenständigen Eiswürfelbereiter der ACM-Serie sind luftgekühlt, elektronisch gesteuert und aus Edelstahl 304 gefertigt. Sie produzieren Standard-Superwürfel in mittlerer Fingerhutform, die sehr hart und kristallklar sind. Fingerhutförmige Würfel haben eine große Oberfläche, sodass sie langsamer schmelzen als ein Standardwürfel und sich besser zum Kühlen eignen. Es bedeutet auch, dass sie im integrierten Vorratsbehälter oder in einem Eiskübel weniger aneinander haften. Die Eiswürfelbereiter benötigen eine 19 mm (0,75 Zoll) große Leitungswasserleitung vom Typ „Waschmaschine“, eine korrekt bemessene Stromversorgung und einen 38 mm (1,5 Zoll) belüfteten Abfluss (idealerweise nicht höher als der Sockel der Maschine). ) innerhalb eines Meters von der beabsichtigten Position der Maschine vor der Lieferung.
Mit integriertem Eiswürfelbehälter.
EC-Eiswürfel:
Die neuen EC-Eiswürfelmaschinen haben die gleichen Merkmale und Spezifikationen wie die oben aufgeführten ACM-Modelle, außer dass sie mit einer eingebauten Ablaufpumpe geliefert werden, die eine einfache Entleerung und einfache Installation ermöglicht. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an das technische Büro von Avantor.
Bestellinformation: Es stehen auch Wasserfiltersysteme für diese Eiswürfelbereiter zur Verfügung. Sie wurden entwickelt, um ungeplante Serviceeinsätze im Zusammenhang mit dem internen Wassersystem, einschließlich Kalkablagerungen, Korrosion, Ablagerungen, Bakterien usw., des Geräts zu reduzieren. Wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an das technische Büro von Avantor.
Lieferumfang: All units are delivered without a plug.
Bitte beachten * wo anwendbar Höhe einschließlich Füße