Taschen-Thermohygrometer, Testo 605-H1
Lieferant: Testo
620-3312EA 133 CHF
620-3312
Taschen-Thermohygrometer, Testo 605-H1
Hygrometer Thermohygrometer, digital
Das testo 605-H1 ist ein kompaktes und genaues Instrument, das Messungen von Temperatur, Feuchte und Taupunkt erlaubt. Der langzeitstabile Sensor garantiert korrekte
Messergebnisse auch nach Jahren.
  • Zur Messung im Kanal
  • Automatische Abschaltung
  • Einfaches Ablesen durch knickbares Gelenk
Feste Sonde (L×Ø: 125×12 mm).
Lieferumfang: Lieferung mit Kanalhalterung, inklusive Befestigungs-Clip und drei AAA-Batterien für ca. 1000 Stunden Betrieb, schaltet sich nach zehn Minuten ab.
Bitte beachten Td = Taupunkt.