VWR®, Thermo-Hygrometer, analog
Lieferant: VWR
620-0923EA 95.7 CHF
620-0923
VWR®, Thermo-Hygrometer, analog
Hygrometer Hygrometer, analog
Für alle Umgebungen geeignet, kann in Inkubatoren, Kühl- und Gefrierschränken verwendet werden. Dieses Thermo-Hygrometer verfügt über eine kontrastreiche schwarze Temperaturskala und eine rote Feuchtigkeitsskala auf weißem Hintergrund.
  • Rundes Design
  • Edelstahlgehäuse
  • Große, leicht ablesbare Skala
Lieferumfang: Wird mit einem Haken für die Wandmontage geliefert.