Dispergiergeräte, T 10 basic ULTRA-TURRAX®
Lieferant: IKA
ULTRA-TURRAX®
431-0189EA 1950 CHF
431-0250 431-0189 431-0188 431-0179 IKAA3737001
Dispergiergeräte, T 10 basic ULTRA-TURRAX®
Homogenisatoren Tragbare Homogenisatoren
Mobiles oder Standmodell, Volumenbereich 0,5 bis 100 ml. Ein großer Drehzahlbereich ermöglicht das Arbeiten bei hoher Umfangsgeschwindigkeit auch bei kleinen Schaftdurchmessern.
  • Leichtes Wechseln der Dispergierwerkzeuge durch Schnellspannfutter
  • Hohe Drehzahlkonstanz bei unterschiedlichsten Medien durch leistungsstarken Antrieb
  • Einweg Kunststoff-Dispergierwerkzeuge sind in zwei Größen verfügbar, sie sind Ideal für die PCR-Analyse
Zertifizierungen: IP Schutz-Klasse gemäß DIN EN 60529: IP 30
Lieferumfang: Im Lieferumfang enthalten sind ein Aufbewahrungskoffer ohne Inhalt (für Antrieb, Klemme, Dispergierwerkzeuge), Ersatzdichtungen sowie eine Klemme. Dispergiervorrichtungen und Zubehör müssen separat bestellt werden.