Temperatur-Laborregler
Lieferant: JULABO GmbH
9700140 9700160 97001403S2933
620-8113EA 1700 CHF
620-8113 620-8114 JULA97001403S2933
Temperatur-Laborregler
Regler Temperaturregler
Erfüllen temperaturabhängige Mess-, Regel-, Sicherheits- und Überwachungsaufgaben. Typische Anwendungen sind Heizhauben, Heizbäder und Heizmatten.
  • Multi-Display (LED) und spritzwassergeschützte Folientastatur
  • Für Sicherheit sorgt die Über-/Untertemperatur-Warnfunktion mit Intervall-Signalton (DBGM)
  • Die integrierte RS232-Schnittstelle ermöglicht eine Online-Kommunikation mit dem PC
Modell LC4
Heizgeräteanschluss 230 V-2 kW
Programmregler LC6
LCD-Dialog-Display und Multi-Display (LED)
Anschlüsse für zwei Arbeits- und einen Sicherheitsfühler
Analoge Anschlüsse für Temperaturschreiber und externen Programmgeber
Heizgeräteanschluss 230 V-3 kW