Fuego SCS basic
Lieferant: WLD-Tec
Fuego
451-0114EA 791 CHF
451-0114
Fuego SCS basic
Heizgeräte Gasbrenner
Dieses Modell der Fuego-Serie setzt neue Standards in der Laborgasbrennertechnologie. Es bietet mehr Sicherheit und ist mit Edelstahlfußpedal und Tastenfunktion ausgestattet. Rundherum aus Edelstahl und mit feuerfesten Bedienelementen.
  • SCS (Safety Control System) und BHC (Burner Head Control) zum Erkennen von Verunreinigungen
  • Abnehmbarer und zerlegbarer Brennerkopf, Neigungsverstellung rechts/links
  • Halterung für 3 Impfösenhalter
  • Düsen für Erdgas, Propan-/Butangas
  • 2 Standard-Programme für Fußpedal
  • Fuego SCS basic RF mit kabellosem Funk-Fußpedal
Für alle flammentechnischen Anwendungen im Labor geeignet. Eignet sich ebenfalls zum Anschluss an das vollautomatische Impfösenkarussell autoloop Pro. Das niedrige Gehäuse ermöglicht ein bequemes Arbeiten; das stromlinienförmige Design reduziert die Störung des Luftstroms einer Reinraumwerkbank auf ein Minimum.
Zur gründlichen Reinigung lässt sich der abnehmbare Brennerkopf sogar einfach in seine Einzelkomponenten zerlegen. Die Flamme lässt sich mit dem Dualknopf für die Gas- und Lufteinstellung präzise regulieren.
BHC (Brennerkopfüberwachung) erkennt zuverlässig Brennerkopfverunreinigungen durch Flüssigkeiten oder Fremdkörper und überwacht zusätzlich die korrekte Montage des Brennerkopfes.