Zündsicherungsbrenner
Lieferant: USBECK Laborgeräte
1330 1331 1332
451-1364EA 203 CHF
451-1364 451-1370 USBE1332
Zündsicherungsbrenner
Heizgeräte Gasbrenner
Messing vernickelt.
  • Sicherheitsbrenner mit externer Zündflamme und Luftregulierung für Propan- oder Erdgas
Brennerkopf: Ø 20 mm
Gasverbrauch: 44 L/h (Propan) 170 L/h (Erdgas)
Maximaltemperatur: 1305 °C
Gewicht: 650 g
Höhe: 180 mm