Lötlampen X 2000
Lieferant: CAMPING GAZ
2201877 2201878
CAMP2201877EA 51.3 CHF
CAMP2201877 CAMP2201878
Lötlampen X 2000
Heizgeräte Gasbrenner
Mehrzweck-Lötlampe mit Brenner zum Weich- und Hartlöten.
  • Handle made of polypropylene for high impact resistance
  • One-hand operation of the adjustment knob
  • Gas consumption: 120 g/h
  • Flame temperatures up to 1750 °C
Butane cartridge available separately.
Run time: >1 h 40 min
Weight: 380 g