Automatisches Heißsiegelgerät für Mikroplatten ALPS™ 3000
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
ALPS™
731-0201EA 46570 CHF
731-0201
Automatisches Heißsiegelgerät für Mikroplatten ALPS™ 3000
Heißversiegelungsgeräte Heißversiegelungsgeräte für Mikrotiterplatten
Das Heißversiegelungsgerät ALPS™ 3000 für Mikrotiterplatten ist ein kompaktes Gerät zur optimalen Integration in Roboterumgebungen mit hohem Durchsatz und ermöglicht gleichzeitig die manuelle Steuerung am Labortisch.
  • Die Dichtungen sind von oben zu beladen und leicht zugänglich, mit schneller Plattenversiegelung
  • Touchscreen-Technologie für einfache Bedienung und klare Fehlerdiagnose
  • Kann mit den meisten handelsüblichen Plattenstaplern integriert werden
Ausgestattet mit integriertem Touchscreen zur Bedienung und Verwendung am Labortisch und einem RS232-Anschluss sowie Programmierungsparametern zur Integration in Roboterumgebungen Sensoren erkennen das Vorhandensein von Dichtungsband, Mikroplatte und Luftzufuhr und ermöglichen eine automatische Systemabschaltung, um Produktverschwendung, Systemverzögerungen und mögliche Verletzungen zu vermeiden.
Lieferumfang: Wird mit 1 Plattenträger für PCR-Platten ohne Rand, 3 Einsätzen für Plattenträger, Überspannungsschutz-Sicherungen, 2 Vakuum-Bechern, 1 Luftleitung (3 m), Filmbeladungswerkzeug, RS232-Kommunikationskabel, Netzkabel und Bedienungsanleitung geliefert.