Software zur Validierung von analytischen Methoden, Validation Manager
Lieferant: Avantor
VWR®
HPLC1.18988.SMA1EA 0 CHF
HPLC1.18988.SMA1 HPLC1.18988.UP0301
Software zur Validierung von analytischen Methoden, Validation Manager
Software Labor-Software
Die Validation Manager Software prüft, ob Ihre Analysemethode für den vorgesehenen Zweck geeignet ist und erstellt automatisch einen Validierungsreport. Mit dem Validation Manager sparen Sie bei der Validierung beliebiger Analyseverfahren Tage oder sogar Wochen an Arbeit.
  • Basiert auf internationalen Richtlinien zur Methodenvalidierung
  • Vielseitige Konfiguration für alle Analysetechniken
  • Einfache Bedienung und Dateneingabe
  • Automatische Berechnung und Bewertung der Methodenparameter (Charakteristika)
  • Automatische Berichterstellung
  • Validiert und vollständig FDA-konform
Weitere Informationen zur Validation Manager Software erhalten Sie direkt von unseren Experten bei Avantor, oder erkundigen Sie sich bei chromatography@eu.vwr.com.