Wägetische für Mikro- und Analysenwaagen
Lieferant: Sartorius Balances
YWT03 YWT09
611-1131EA 3810 CHF
611-1131 611-1702
Wägetische für Mikro- und Analysenwaagen
Möbel Tische und Werkbänke
Hochpräzise Mikro- und Analysenwaagen müssen an einem Ort geringen störenden Vibrationen aufgestellt werden, um eine schnelle Stabilisierung der Anzeige zu ermöglichen. Der Wägetisch YWT09 ist stabil und verfügt über einen Einlass für die Granitplatte.
  • Leicht zu reinigende Oberfläche
  • Kurze Stabilisierungszeiten
Bestellinformation: Montage ist nicht im Preis enthalten.