Regalsysteme, Metromax
Lieferant: Metro International
MX74P/MX1848G MX74P/MX1860G MX74P/MX2460G
132-3902EA 2470 CHF
132-3902 132-3903 132-3907
Regalsysteme, Metromax
Möbel Regale
Stabile Polymerkonstruktion, Ecken aus Edelstahl
  • Mit vier individuell konfigurierbaren und leicht zu reinigenden Böden
  • Traglast: Je nach Größe des Regalsystems von ungefähr 270 bis 360 kg