Universal-Gefrierschränke, GX, GSS und GP Modelle
Lieferant: Liebherr
LIEBGP1486EA 0 CHF
LIEBGP1486 LIEBGP1476 471-1068 LIEBGP1213 471-0414 LIEBGP1376X 471-1067 LIEBGP2733X LIEBGP2433X LIEBGP1213X 471-1021
Universal-Gefrierschränke, GX, GSS und GP Modelle
Gefriergeräte Gefriergeräte für das Labor und allgemeine Anwendungen
Diese Universal-Gefrierschränke mit statischer Kühlung eignen sich hervorragend für die Lagerung nicht-kritischer Produkte. Diese geräumigen, energiesparenden Gefrierschränke sind dank optimierten Kühlsystemen und -Kompressoren höchst wirtschaftlich. Sie verbrauchen sehr wenig Strom und sind äußerst benutzerfreundlich. Alle Modelle sind mit einem Tauwasser-Rückgewinnungssystem ausgestattet. Alle Schränke bieten die SuperFrost-Technologie, die das Einfrieren vereinfacht und Energie spart, die Temperatur wird schnell auf −32 °C heruntergefahren.
  • Electronic temperature control
  • All drawers can be removed to increase storage space
Temperaturbereich: −18 bis −25 °C