Gefriergeräte mit ultra niedrigen Temperaturen, -86 °C, MDF Truhe, PHCbi
Lieferant: PHC Corporation
PHCbi
471-0135EA 0 CHF
471-0135 471-0421 471-0620 471-0026 471-0133 471-0420 SANYMDF-C8V1 471-0736 472-0109 471-0618
Gefriergeräte mit ultra niedrigen Temperaturen, -86 °C, MDF Truhe, PHCbi
Gefriergeräte Ultratiefkühlgeräte
Ideal für den Einsatz im Krankenhaus und im Labor, für die Langzeitkonservierung und -lagerung von Blut, Proben und Komponenten sowie für unterschiedliche Prüfzwecke.
  • Microprocessor control with digital display of the temperature
  • Stainless steel interior, double insulation polyurethane walls (PUF 135 mm)
  • Built-in temperature and power failure audible and visual alarms
  • Door handle with latch locking system
Access ports for cables.
Auf vier Laufrollen mit zwei justierbaren Füßen.
Modelle mit Optionen auf Anfrage erhältich (Schreiber, CO₂-Notkühlsysteme, Schubladenkit).
Temperatur: −85 und −86 °C
Zubehörinformationen: Large range of accessories available on request (cryotube racks, drawers).