Rotationsverdampfer, RV 10 control
Lieferant: IKA
8031642BOM1 8031642BOM2 8031642BOM3 8031642BOM4 8031643BOM2 8031643BOM4
IKAA8031642BOM1EA 0 CHF
IKAA8031642BOM1 IKAA8031642BOM2 IKAA8031642BOM3 IKAA8031642BOM4 IKAA8031643BOM2 IKAA8031643BOM4 531-0881
Rotationsverdampfer, RV 10 control
Verdampfer Rotationsverdampfer
Rotationsverdampfer mit integriertem Heizbad und Vakuumregler; Geräte verfügen über USB-Schnittstelle, zentrales Display für automatische Destillation und Rampenprogrammierung. Ein motorisierter Lift mit 140 mm Hub mit „Sicherheitsstopp“-Funktion – bei Stromausfall wird der Verdampferkolben automatisch aus dem Heizbad gehoben.
  • "Mit motorbetriebenem Lift und "Safety-Stop"-Funktion"
  • Integrierte Lösemittelbibliothek, kundenseitig erweiterbar
  • Destillationsspezifische Parameter für Standarddestillationen hinterlegt; automatische Wertübernahme und Destillationssart mit einem Tastendruck
  • Farb-Graphikdisplay zur sicheren und bequemen Geräte-Bedienung, mit Anzeige von Destillationskurven; mehrsprachig
  • Automatische Belüftung, Kühlwasserabschaltung und Heizbadabschaltung nach Versuchsende; integrierte Kühlwasserüberwachung; Heizbadsicherheitsmanagement: automatische Heizbadüberwachung mit Destillationsstopp bei Temperaturfehler
Geräte können so programmiert werden, dass die Drehrichtung des Verdampferkolbens in Intervallen umgekehrt wird, um den Trocknungsprozess zu unterstützen. Volumengesteuerte Destillationsprozesse können programmiert werden.
Lieferumfang: Lieferung mit Wasser-/Ölbad, Magnetventil Laborvakuum (531-3485), 1-l-Verdampferkolben (NS 29/32), 1-l-Auffangkolben (KS 35/20) sowie Laborkühler-Glassatz.
Bitte beachten: Vakuumquelle, Vakuum-Rückschlagventil und Kühlsystem sind erforderlich, aber nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte kontaktieren Sie Ihre lokale Avantor-Niederlassung für weitere Details.
Bitte beachten * Mit transparenter Kunststoffbeschichtung
** Lieferung nur mit Bad, Dampfrohr, Klemmen für Glaswaren und Woulf-Flasche. Dieses Paket ermöglicht es dem Kunden, die Glaswaren für seine spezifische Anwendung auszuwählen.