Elektroden, 2-Nadel Array
Lieferant: BTX
45-0205 45-0120 45-0206 45-0121
732-0029EA 528 CHF
732-0029 732-0018 732-0030 732-0019
Elektroden, 2-Nadel Array
Elektroden Elektroporationselektroden
2-Nadel-Array-Elektroden sind nadelartige Elektroden, die speziell für in-vivo-Anwendungen zur Wirkstoffübertragung und Gentransfer konzipiert sind. Die Elektrode besteht aus einem wiederverwendbaren 2-Nadel-Array-Griff sowie sterilen 2-Nadel-Arrays für den Einmalgebrauch.
  • Edelstahl-Elektroden, Griff aus Delrin
  • Einfache, kostengünstige und sichere nicht-virale Technik für in-vivo-Genübertragungen durch direkte Injektion von Plasmid-DNA in den Muskel
Die Elektrode ist in zwei Größen erhältlich. Der 5 mm große 2-Nadel-Array plus Griff ist für dieMore Product Information