Genetrodes™ Elektroden
Lieferant: BTX
45-0113 45-0114 45-0115 45-0116 45-0117 45-0161 45-0162 45-0160 45-0163 45-0164
732-0010EA 742 CHF
732-0010 732-0011 732-0012 732-0013 732-0014 BTXI45-0161 BTXI45-0162 732-0933 BTXI45-0163 BTXI45-0164
Genetrodes™ Elektroden
Elektroden Elektroporationselektroden
Genetrodes™ sind gepaarte, wiederverwendbare, nadelartige Elektroden, die sich ideal für in -vivo- und in-ovo-Elektroporationsanwendungen, einschließlich Wirkstoffübertragung und Gentransfer, eignen.
  • Fünf Modelle sind auf die Größe und Form des Zielbereichs der Elektroporation ausgelegt
  • Jedes Modell besteht aus einem Elektrodenpaar, wobei die Elektroden entweder eine gerade oder abgewinkelte L-Form mit goldbeschichteten Spitzen aufweisen
  • Die Elektroden werden nach der Injektion des jeweiligen Moleküls in das Gewebe gesetzt, und ein Elektroporationsimpuls wird mit dem Elektroporationsgenerator abgegeben
  • Das durch die Genetrodes erzeugte elektrische Feld führt zur Bildung von transienten Poren in den Gewebezellen, wodurch die Moleküle in die Zellen aufgenommen werden können
  • Genetrodes werden mit Hilfe des Genetrode/Genepaddle Halters parallel an einer vorher festgelegten Gewebeöffnung positioniert
Generatorkompatibilität: ECM® 830, ECM® 2001
Spannungsbereich: 0 - 200 V, DC
Spannungsbereich: 0 - 200 V, DC
Elektrodenabstand des Genetrode™ Halters: 1 bis 10 mm.
Impulsanzahl: 1 - 99 (je nach Spannungs- und Impulsdauereinstellung)
Elektrodenabstand des Genetrode Halters: 1 - 10 mm