Optische Sauerstoffmessung (DO) mit IQ Sensor Net
Lieferant: WTW ONLINE
201650 201652
706-0524EA 3320 CHF
706-0524 706-0525
Optische Sauerstoffmessung (DO) mit IQ Sensor Net
Elektroden Sauerstoff-Elektroden
Ein optisches Fluoreszenz-Verfahren, das höhere Genauigkeit und bessere Auflösungsmessung bietet als elektrochemische Verfahren. Intelligente Membran mit IQMC-Technologie bedeutet, dass jede Membran einzeln kalibriert wird und die Daten auf einem dauerhaft an der Membran befestigten Speicherchip hinterlegt werden.
  • Höchste Genauigkeit über die gesamte Lebensdauer des Sensors
  • Coherent C2-Kalibrierungsmethode
  • Hohe Stabilität und minimaler Drift
  • Schonende Grünlicht-Technologie verhindert frühzeitiges Bleichen des Farbstoffs in der Membran
  • Geeignet für