Sauerstoffsensor, StirrOx® G
Lieferant: WTW
StirrOx G
664-0510EA 2170 CHF
664-0510
Sauerstoffsensor, StirrOx® G
Elektroden Sauerstoff-Elektroden
Selbstrührender Sauerstoffsensor für gleichzeitiges Rühren und Messen.
  • Einhandbedienung für schnelle Serienmessungen
  • Konstante Anströmung für hohe Reproduzierbarkeit
  • Extrem geringer Sauerstoffeigenverbrauch
  • Temperaturkompensation
  • Membran-Lecküberwachung
Bestellinformation: Inklusive Kalibriergefäß OxiCal®-ST.