Gelöstsauerstoffsensoren für industrielle Anwendungen, OxyFerm FDA
Lieferant: HAMILTON BONADUZ
237453 237454 237450 237452 237455 237540 237541 237542 237543 237544
662-0175EA 2510 CHF
662-0175 664-0202 664-0200 664-0201 664-0203 664-0222 664-0221 664-0220 664-0219 664-0218
Gelöstsauerstoffsensoren für industrielle Anwendungen, OxyFerm FDA
Elektroden Sauerstoff-Elektroden
Diese elektrochemischen Sauerstoffsensoren sind ideal für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Hygiene, z. B. in der pharmazeutischen Industrie, in der Biotechnologie und in der Lebensmittel- und Getränkeherstellung. Die Sensoren sind mit einer Membran ausgestattet, die von der FDA zugelassen ist und daher in hygienischen Prozessen einsetzt werden kann. Sie können der Dampfsterilisation, dem Autoklavieren und CIP-Reinigungen widerstehen.
  • Geeignet für Dampfsterilisation, Cleanin-in-Place (CIP) und Autoklavierung
  • Geringer Drift für verläßliche Messungen und kurze Ansprechzeit
  • Aufgrund verlängerter Servicezyklen reduzierte Betriebskosten
Technische Daten
O₂: 10 ppb bis Sättigung oder 0,1 - 200% der Luft.
Temperatur: 0 bis 130 °C; max. 4 bar.
TC: 22 KOhm NTC.
ATEX / IECEx approval: CE 0035 ll 1/2 G Ex ia llC T4/T5/T6 Ga/Gb; CE 0035 ll 1/2 D ia lllC T x °C Da/Db
Zertifizierungen: ATEX/IECEx Zulassung: CE 0035 ll 1/2 G Ex ia llC T4/T5/T6 Ga/Gb; CE 0035 ll 1/2 D Ex ia lllC T x °C Da/Db.