Digitalbüretten, Top Buret
Lieferant: EPPENDORF
4965000.017 4965000.025
613-3667EA 1080 CHF
613-3667 613-3668
Digitalbüretten, Top Buret
Büretten
Variables Volumen.
  • Dosiervolumen von 0,01 bis 999,9 ml stufenlos durch Drehen des Handrads mit einer Rate von 2,5 ml pro Umdrehung für Modell Top Buret M und 5 ml für Modell Top Buret H einstellbar
  • Sicherheitsventil für die Entlüftung ohne Reagenzverlust
  • Ausstoßkanüle um 360° schwenkbar, horizontal (142 - 220 mm) und vertikal (10 - 200 mm) einstellbar
  • Anschluss für Trockenrohr - optional verfügbar
  • Spannungsversorgung durch langlebige Primärzellen mit Ladeanzeige
Für sicheres, einfaches und präzises Titrieren im Dauerbetrieb.
Bestellinformation: Lieferung mit Sicherheitsventil, Teleskop-Ansaugschlauch (210 - 370 mm), variabler Ausstoßkanüle, 3 Adaptern für Gewinde 40/38/32 mm, zwei Mikro-Batterien und Qualitätszertifikat