Flaschenaufsatz-Dispenser, seripettor® / seripettor® pro
Lieferant: Brand
4720140 4720150 4720450 4720440 4720420 4720120
612-5625EA 301 CHF
612-5625 612-5626 612-3218 612-3217 613-1649 613-1648
Flaschenaufsatz-Dispenser, seripettor® / seripettor® pro
Flaschenaufsatz-Dispenser
Variables Volumen.
  • Leicht austauschbare Dosiereinheit und Dichtung
  • Automatisches Dispensieren: Der federgelagerte Kolben füllt die Dosiereinheit nach der Verwendung wieder auf
  • Volumeneinstellung: Zur fehlerfreien Einstellung des Volumens rastet der Zeiger ein (Zahnleiste)
  • Einfaches Zerlegen ohne Werkzeug, leichte Reinigung und Wartung
  • seripettor® für alkalische Lösungen, Puffer- und - und Vitaminlösungen und Kulturmedien, z. B. Agarnährmedien, bis zu +60 °C
  • seripettor® pro für das Dosieren von Säuren, z.B. konzentrierter HCl, polaren