Kontrolleinheit B-436
Lieferant: Büchi
458-2230EA 0 CHF
458-2230
Kontrolleinheit B-436
Aufschlusssysteme Kontrolleinheiten
Kontrolleinheit zur programmierbaren Zeit- und Leistungssteuerung von maximal zwei Aufschlusseinheiten K-435 mit Scrubber B-414.
Bestellinformation: Zum gehört die Kontrolleinheit B-436 inklusive Steuerkabel für 1 Aufschlussgerät, ein Netzkabel und die Betriebsanleitung.