Temperatur- und Feuchtelogger, EBI20
Lieferant: EBRO
1601-0010 1601-0011 1601-0042 1601-0043 1601-0046 1601-0047
620-1555EA 298 CHF
620-1555 620-1926 620-1748 620-1749 620-1751 620-1752
Temperatur- und Feuchtelogger, EBI20
Datenlogger
Diese Temperatur- und Feuchtelogger zeichnen Daten automatisch auf. Das LCD zeigt den Messwert, Batterieladung und Maßeinheit an. Diese wasserfesten Logger mit NTC-Fühler ermöglichen zuverlässige Aufzeichnungen während Transports und Lagerung.
  • Messfrequenz zwischen 1 Minute und 24 Stunden
  • Ein Button für „Start“ und minimale/maximale Werte
  • Visueller LED-Alarm
  • Speichermodus: Endlosmessung, sofort starten bis Speicherende, Messung starten/stoppen, mit Tastendruck starten
  • IP 67 protection
  • Anwendungen: Transport-, Lager- und Prozessüberwachung
Keine Netzwerkverbindung notwendig. Programmierung und Auswertung mit PC.
W×D×H: 69×48×22 mm
Weight: 45 g
Zertifizierungen: EN 12830. Software entspricht FDA 21 CFR Teil 11. Werkskalibrierzertifikat.
Lieferumfang: Lieferung mit Batterien und Kalibrierzertifikat. Es empfiehlt sich, zunächst ein Starter-Kit mit Logger, Winlog.Basic-Software und Schnittstelle zu erwerben. Weitere Logger können später separat bestellt werden.