Flüssigstickstoff-Behälter, TR
Lieferant: Air Liquide
TR111 TR211 TR261 TR351 TR601 TR1001
478-3112EA 1510 CHF
478-3112 478-3113 478-3114 478-3115 478-3116 478-3117
Flüssigstickstoff-Behälter, TR
Dewars und Kryogefäße
Die Behälter sind zur drucklosen Lagerung und Transport von Flüssigstickstoff bestimmt.
Verbundkonstruktion aus Aluminiumlegierung und glasfaserverstärktem Kunststoff.