Dewar-Großisoliergefäße, Typ C/CAL
Lieferant: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1241 1242 1243 1244 1245 1248 1253 1251 1255 1249 1258 1252
478-0734EA 478 CHF
478-0734 478-0768 478-0769 478-0770 478-0771 478-0772 478-0773 478-4201 478-4202 478-4203 478-4204 478-4205 478-0774 478-0777 478-0776 478-0778 478-0775 478-0780 KGWA1252
Dewar-Großisoliergefäße, Typ C/CAL
Dewars und Kryogefäße
Dewargefäße, Borosilikatglas 3.3, für Lagerung und Transport von wärmeempfindlichen Gütern z.B. Trockeneis (CO₂).
  • Tragebügel oder zwei Griffe
  • Isolierter Deckel mit Griff
  • Vollversilbert
  • Große Öffnung
  • Robuster Aufbau, mit Spannverschluss
Typ C= Blau beschichtete Metallhülle
Type CAL= Struktur-Aluminiumhülle
Temperature range: −200 to +200 °C.