Dewargefäße, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
4150-1000 4150-2000 4150-4000 4150-9000
478-5401EA 164 CHF
478-5401 478-5402 478-5404 478-5410
Dewargefäße, Nalgene®
Dewars und Kryogefäße
Gefäß und Deckel aus HDPE. Unzerbrechliche Gefäße für die Kurzzeitlagerung von Eiswasser, Trockeneis und flüssigem Stickstoff.
  • Double walls filled with urethane foam
  • Vented insulated cover
  • With carrying handle (except 10 L model)
Withstand temperatures from −196 to +100 °C.
Withstand temperatures from -196 to +100 °C
Vented insulated cover
With carrying handle (except 10 l model)