Manual cell counters
Lieferant: MOINEAU
1491MW 1492MW 1494MW 1495/2MW
720-0162EA 73 CHF
720-0162 720-0163 MOIN1494MW MOIN1495/2MW
Manual cell counters
Zellzähler und Durchflusszytometer Manuelle Zellzähler
This manual cell counter can be used in combination of up to five counters.
  • Four digit display (4,3×3,5 mm) with reset knob
  • Use finger pressure
  • Can be fixed in position
W×D×H: 37,6×0,4×38,1 mm
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable