Hazen-Zahl, Nessleriser System Lovibond® Comperator mit Pt-Co/hazen/APHA scale
Lieferant: Lovibond Tintometer
433290 433270
633-0150EA 3090 CHF
633-0150 633-0149
Hazen-Zahl, Nessleriser System Lovibond® Comperator mit Pt-Co/hazen/APHA scale
Kolorimeter Komparator-Sets
Für die Farbmessung von klaren, hellgelben Flüssigkeiten wie klare Öle, Chemikalien, Petrochemikalien und Wasser. Insbesondere der Nessleriser 1209 ist speziell für Unternehmen konzipiert, die dem Standard ASTM D 1209 entsprechen müssen. Dieser spezifiziert ein Nessleriser System für Farbvergleiche unter Verwendung von 100-ml-Röhrchen, deren 100-ml-Markierung bei 275 - 295 mm über dem Röhrchenboden liegt.
Jedes System deckt einen festgesetzten Messbereich ab und enthält Folgendes:
  • Ein visueller Comparator mit großer Schichtdicke, was bei der Messung von hellfarbigen Proben
More Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable